ContactUsLinkComponent
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue PIER24115
Numéro CAS:  
undefined
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue PIER24115
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    200 mL
  • Seq:
    2530
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :95.53 g/mol
EINECS:200-002-3
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:50-01-1
Formule:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Numéro MDL:MFCD00013026