ContactUsLinkComponent
Acide oxalique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide oxalique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 30086.293
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Acide oxalique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 30086.293
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.499 - 0.501 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specification Test Results
About this item
 :
 :90.04 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573