ContactUsLinkComponent
Acide oxalique 0.5 M (1 N) solution volumétrique, Fluka™
Acide oxalique 0.5 M (1 N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 35295-1L
CAS Number:  
Acide oxalique 0.5 M (1 N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 35295-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specification Test Results
About this item
 :
 :90.04 g/mol
Boiling Pt:100 °C
Density:1.02 g/cm3
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573