Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.09965.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.02 g/cm3 (20 °C)
- pH:1 (H2O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
:
:90.04 g/mol
ADR:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-634-3
:GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573