ContactUsLinkComponent
Acide oxalique 0.05 M (COOH)2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Acide oxalique 0.05 M (COOH)2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 35294-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Acide oxalique 0.05 M (COOH)2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 35294-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :90.04 g/mol
Point d'ébullition:100 °C
Densité:1 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-791-2
ADR:8,III
Numéro CAS:144-62-7
Formule:C₂H₂O₄
Numéro MDL:MFCD00002573