Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue 7141.1000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (mol/l):0.0497 - 0.0503
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:90.04 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
Numéro CAS:144-62-7
Formule:C₂H₂O₄
Numéro MDL:MFCD00002573