ContactUsLinkComponent
Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.09932.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.09932.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.002 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    1.5 (H2O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
 :
 :90.04 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:8,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-634-3
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573