ContactUsLinkComponent
Sodium pyruvate solution 100 mM réactif de culture cellulaire
Sodium pyruvate solution 100 mM réactif de culture cellulaire
N° de catalogue LONZBEBP13-115E
Fournisseur:  LONZA
Numéro CAS:  
Sodium pyruvate solution 100 mM réactif de culture cellulaire
N° de catalogue LONZBEBP13-115E
Fournisseur:  LONZA
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :110.04 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:204-024-4
Numéro CAS:113-24-6
Formule:CH₃COCOONa
Numéro MDL:MFCD00002586