ContactUsLinkComponent
Sodium pyruvate 0.1 mol/l en solution aqueuse
Sodium pyruvate 0.1 mol/l en solution aqueuse
Catalog # HYCLSH30239.01
CAS Number:  
undefined
Sodium pyruvate 0.1 mol/l en solution aqueuse
Catalog # HYCLSH30239.01
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 ml
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :110.04 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:204-024-4
CAS Number:113-24-6
Formula:CH₃COCOONa
MDL Number:MFCD00002586