ORP electrode, Eutech
ORP electrode, Eutech
ORP electrode, platinum pin, sealed, single junction, ± 1000 mV, BNC, 1 m cable, Plastique, 0...+80 °C, 12×90 mm, General purposes
N° de catalogue EUTEECFC7960101B
Fournisseur:   EUTECH
ORP electrode, Eutech
N° de catalogue EUTEECFC7960101B
Fournisseur:  EUTECH
ORP electrode, Eutech
ORP electrode, Eutech
ORP electrode, platinum pin, sealed, single junction, ± 1000 mV, BNC, 1 m cable, Plastique, 0...+80 °C, 12×90 mm, General purposes
Prix
221,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose plastic-body ORP electrode for use with all pH meters with BNC input connector.
Spécifications
  • Connexion:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×90 mm
  • Pour:
    General purposes
  • Désignation:
    ORP electrode, platinum pin, sealed, single junction, ± 1000 mV
  • Matière:
    Plastique
  • Température:
    0...+80 °C