ContactUsLinkComponent
Ether diéthylique, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Ether diéthylique, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
  9237-03
 :  Avantor
 :  
undefined
Ether diéthylique, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
  9237-03
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Cdt:
    4 L
  • Seq:
    5162
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-350 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm:
    ≤0.02
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm:
    ≤0.07
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 231 nm:
    ≤0.4
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm:
    ≤220
  • Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission:
    ≤0.5 ppb
  • Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities:
    ≤1.0 ppb
  • Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative):
    ≥99.5 %
  • Peroxide (as H₂O₂):
    ≤5 ppm
  • Preservative (C₂H₅OH):
    1.5 - 3.5 %
  • Residue after Evaporation:
    ≤5 ppm
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.2
  • Water (H₂O)(by coulometry):
    ≤0.01 %
 :
 :74.12 g/mol
 :12,03852
 :35 °C (1013 hPa)
 :–123 °C
 :0,7135 g/cm³ (20 °C)
 :–40 °C
 :Température ambiante
 :200-467-2
 :1155
 :3,I
 :stabilisé avec ethanol 1,5 - 3,5%
 :01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :60-29-7
 :(CH₃CH₂)₂O
 :MFCD00011646