Ether diéthylique, anhydre 99+% stabilisé ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:60-29-7
:
Formule:(CH₃CH₂)₂O
Numéro MDL:MFCD00011646
:74.12 g/mol
Index Merck:12,03852
Point d'ébullition:34,6 °C (760 mmHg)
Point de fusion:–116 °C
Densité:0,714 g/cm³
Point d'éclair:–45 °C
Température de stockage:Température ambiante
UN:1155
ADR:3,I
:stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
EINECS:200-467-2
REACH:01-2119535785-29
:GHS07
:GHS02
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- Boiling point:34 to 35 °C
- Density:(20/20 °C) 0.713 to 0.715
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Stabilizer:≤10 ppm BHT
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Carbonyl (as HCHO):≤0.001 %
- Titrable acid:≤0.0002 meq/g
- Ethanol:(limit about 0.05%) Passes test
- Peroxides:≤1 ppm (as H2O2)