Tween® 20 (Polysorbate)
Supplier: Serva
Certificates
About this item
CAS Number:9005-64-5
:
Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL Number:MFCD00165986
:1227.53 g/mol
Density:1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:500-018-3
Frequently Bought Together
Micro-spatules doubles
Supplier: BOCHEM
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ether diéthylique ≥99.7% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexane ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Reagents for water determination by the Coulometric Titration Karl Fischer method, Hydranal™
Supplier: Honeywell Chemicals
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Gomme xanthane
Supplier: VWR Collection
Indigo (synthétique)
Supplier: Thermo Fisher Scientific