ContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
N° de catalogue 655205-250
Numéro CAS:  
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
N° de catalogue 655205-250
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :1227.53 g/mol
Densité:1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:500-018-3
Numéro CAS:9005-64-5
Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
Numéro MDL:MFCD00165986