Polysorbate 80
Fournisseur: Serva
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:9005-65-6
:
Numéro MDL:MFCD00082107
Point de fusion:100 °C
Point d'éclair:113 °C (closed cup)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:500-019-9
Frequently Bought Together