Tween® 80 (Polysorbate), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7394.0500
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,07664
Boiling Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–21 °C
Density:1,062 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>149 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:500-019-9
CAS Number:9005-65-6
MDL Number:MFCD00082107