Solution étalon de césium: 1000 mg/l Cs dans acide nitrique dilué (de CsNO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
455202Y
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Élement:Césium
- Symbole:Cs
CsNO₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.