ContactUsLinkComponent
Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 0,5 M nitric acid (de CsNO₃) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 0,5 M nitric acid (de CsNO₃) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Catalogus # 1.70212.0100
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 0,5 M nitric acid (de CsNO₃) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Catalogus # 1.70212.0100
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Césium
  • Symbole:
    Cs
Specificaties
Over dit artikel
Certificeringen: Rattaché à un SRM de NIST