Antimoine solution standard, 1000 mg/L Sb dans l'acide chlorhydrique à 7% (de Sb₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70302.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Antimoine
- Symbole:Sb
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST