0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Protéines et Peptides
Gelatin
Gelatin
OXOILP0008B
:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
:
Gelatin
OXOILP0008B
:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
:
Type de conditionnement:
Flacon verre pour solides
Cdt:
500 g
N ° CAS.:
9000-70-8
Conditions de stockage:
Ambient
Synonyme de protéine:
Gelatine
Nom de la protéine/du peptide:
Gelatin