Baume du Canada, TECHNICAL
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Baume du Canada, TECHNICAL
N° de catalogue 21776.183
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 8007-47-4
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:8007-47-4
- Numéro MDL:MFCD00132800
- Index Merck:13,00948
- Densité:0,915 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:62 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-362-2
- UN:1993
- ADR:3,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identification:Conforme
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g