Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% en solution aqueuse, 4 x cristallisé
Catalog # A1577.1000
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Température ambiante
UN:3426
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:79-06-1
MDL Number:MFCD00080848