Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% en solution aqueuse, 4 x cristallisé
N° de catalogue A1672.1000
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
Densité:1,03 g/cm³ (20 °C)
UN:3426
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:79-06-1
Numéro MDL:MFCD00080848