ContactUsLinkComponent
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 30% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 30% en solution aqueuse
Catalog # A4983.0500
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 30% en solution aqueuse
Catalog # A4983.0500
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
UN:3426
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
 :79-06-1
MDL Number:MFCD00080848