0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
MOLE10336465-5G
:
Molekula
:
Gentamicine, sulfate (sel)
MOLE10336465-5G
:
Molekula
:
Type de conditionnement:
Glass bottle for solids
Cdt:
5 g
Seq:
3173
:
:
13,04403
:
218…237 °C
:
215-778-9
:
GHS08
:
Température ambiante
:
1405-41-0
:
MFCD00270181