ContactUsLinkComponent
Gentamicine, sulfate (sel) USP pour la culture cellulaire
Gentamicine, sulfate (sel) USP pour la culture cellulaire
Catalog # 0304-10G
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Gentamicine, sulfate (sel) USP pour la culture cellulaire
Catalog # 0304-10G
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifications
Specification Test Results
  • Loss on Drying:
    ≤18%
  • Methanol:
    ≤1%
  • pH (4%, Water) at 25 °C:
    3.5 - 5.5
  • Potency (Dry Basis):
    ≥590 mcg/mg
  • Residue after Ignition:
    <1%
  • Specific Rotation:
    107 - 121°
Specification Test Results
About this item
 :
Merck Index:13,04403
Melting Pt:218…237 °C
EINECS:215-778-9
 :GHS08
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:1405-41-0
MDL Number:MFCD00270181