ContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse exempt de peroxydes
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse exempt de peroxydes
N° de catalogue A1284.0100
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse exempt de peroxydes
N° de catalogue A1284.0100
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Peroxide (as H2O2):
    max. 0.0001 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :1227.53 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:500-018-3
Numéro CAS:9005-64-5
Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
Numéro MDL:MFCD00165986