TRITON™ X-100 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique exempt de peroxydes
Catalog # M236-10ML-5PK
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Verre
- Cdt:1 KIT
- Seq:2882
- Info cdt:5× 10 ml ampoules
Specifications
Specification Test Results
- Colour (APHA):≤100
- Peroxides-free:Pass/fail
- pH (50%, Water, 25° C):6,0 - 8,0
- Protease- free:Pass/fail
Specification Test Results
About this item
:
Boiling Pt:~100 °C (1013 hPa)
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
:GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:9002-93-1
:9036-19-5
MDL Number:MFCD00132505