D(+)-Mannose
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:3458-28-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00064122
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:13,05772
- Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:133 °C
- Densité:1,539 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:222-392-4
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:3458-28-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00064122
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:13,05772
- Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:133 °C
- Densité:1,539 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:222-392-4