D(+)-Mannose
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
D(+)-Mannose
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064122
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:13,05772
  • Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:133 °C
  • Densité:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:222-392-4
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource