Chlorure de deutérium 20% (p/p) dans le D₂O 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
N° de catalogue ACRO175420500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:50 g
- Seq:3368
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Solution
- D-Enrichment:≥99.0 %
- Concentration:20 to 22 % w/w
- Ash:≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:37.45
Densité:1.2 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-715-8
UN:1789
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Numéro CAS:7698-05-7
Formule:DCl
Numéro MDL:MFCD00044642