Chlorure de deutérium 20% (p/p) dans le D₂O 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Catalog # ACRO175340050
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Clear colorless Solution
- D-Enrichment:≥99.95 %
- Concentration:20 to 22 wt%
- Strength:9.5 to 10.5 %
Specification Test Results
About this item
:
:37.45
Density:1.2 g/cm³
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-715-8
UN:1789
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
CAS Number:7698-05-7
Formula:DCl
MDL Number:MFCD00044642