D(+)-Tréhalose dihydraté
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
- Numéro CAS:6138-23-4
- Formule:C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
- Numéro MDL:MFCD00071594
- Poids moléculaire:378.33 g/mol
- Point de fusion:97…99 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-739-6
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
- Numéro CAS:6138-23-4
- Formule:C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
- Numéro MDL:MFCD00071594
- Poids moléculaire:378.33 g/mol
- Point de fusion:97…99 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-739-6