Abdominal spatula, type Haberer, Aesculap®
N° de catalogue AESCBT758R
Fournisseur: Aesculap
Spécifications
- Longueur:305 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Largeur de la lame:50/40 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
This non sterile, reusable stomach spatula has a tapered, malleable form.