Pyridine-D5 avec 0,03% TMS 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
:7291-22-7
:
:C₅D₅N
:MFCD00044639
:84.06 g/mol
:114,4 °C (1013 hPa)
:–41 °C
:1,05 g/cm³ (20 °C)
:20 °C
:Température ambiante
:230-720-2
:1282
:3,II
:GHS07
:GHS02
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.02 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.95 %
- TMS:0.03 %
Frequently Bought Together