Toluène-D8 avec 0,03% TMS 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
:2037-26-5
:
:C₆D₅CD₃
:MFCD00044638
:100.08 g/mol
:110 °C (760 mmHg)
:–84 °C
:0.94 g/cm³ (20 °C)
:4 °C
:Température ambiante
:218-009-5
:1294
:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.03 %
- D-Enrichment:≥99.4 %
Frequently Bought Together