Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS ≥99.8% (isotopique) with TMS (0.03 vol.%) stabilisé, MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 1.03296.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Deuteration degree:≥ 99.8 %
- Water (NMR, H₂O):≤ 0.01 %
- Tetramethylsilane (NMR-spectrum):0.0003
- Performance test (NMR-spectrum):passes test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:120.38 g/mol
Point d'ébullition:60.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion:60.8 °C (1013 hPa)
Densité:1.5 g/cm³ (20 °C)
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:Stabilised with silver
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:212-742-4
UN:1888
:GHS06
:GHS08
Numéro CAS:865-49-6
Formule:CDCl₃
Numéro MDL:MFCD00000827