Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue 0810.1000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Loss on Drying at 300°C:max. 5 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Densité:1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS:70955-01-0
:1318-02-1
Numéro MDL:MFCD03457537