Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en pastilles, Ø 1.6 mm, Fluka™
334286-1KG
:
- Type de conditionnement:Bouteille PE
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
- Particle Size:1.6 mm
- Form:pellets
- Granulation:complying
- Pore Size (Ång Ström):3
:
:400 °C
:2 g/cm³
:Température ambiante
:1318-02-1
:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
:MFCD00147627