Zinc
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue ROTHAE99.3
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Zinc
N° de catalogue ROTHAE99.3
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7440-66-6
Zinc
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  7440-66-6
Prix
132,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7440-66-6
  • Formule:Zn
  • Numéro MDL:MFCD00011291
  • Poids moléculaire:65.39 g/mol
  • Index Merck:12,10255
  • Point d'ébullition:908 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:420 °C
  • Densité:7,14 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-175-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg