Iode
Iode
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Iode
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • Numéro MDL:MFCD00011355
  • Poids moléculaire:253.81 g/mol
  • Index Merck:13,05036
  • Point d'ébullition:184,3 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:114 °C
  • Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource