Graphite
Glass bottle for solids, 3 kg
N° de catalogue ROTH7614.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7782-42-5
- Formule:C
- Numéro MDL:MFCD00144065
- Poids moléculaire:12.01 g/mol
- Index Merck:12,04560
- Point de fusion:3827 °C
- Densité:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:3 kg