Graphite
Graphite
1
N° de catalogue PERC04972433
Fournisseur:   PerkinElmer
Graphite
N° de catalogue PERC04972433
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  7782-42-5
Numéro CAS:  7782-42-5
Prix
13,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7782-42-5
  • Formule:C
  • Numéro MDL:MFCD00144065
  • Poids moléculaire:12.01 g/mol
  • Index Merck:12,04560
  • Point de fusion:3827 °C
  • Densité:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1