Charbon actif
Flacon plastique, 100 g
N° de catalogue HACH2052626
Fournisseur:   Hach
Charbon actif
N° de catalogue HACH2052626
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  7440-44-0
Charbon actif
Flacon plastique, 100 g
Numéro CAS:  7440-44-0
Prix
53,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
  • Numéro CAS:7440-44-0
  • Formule:C
  • Numéro MDL:MFCD00133992
  • Poids moléculaire:12.01 g/mol
  • Index Merck:13,01818
  • Point de fusion:3550 °C
  • Densité:2 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-153-3
  • UN:1362
  • ADR:4.2,III
  • REACH:01-2119488894-16
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    100 g
Spécifications