Tablier cryo
Tablier cryo
bleu, Taille unique
N° de catalogue AIRLACCSECU19
Fournisseur:   Air Liquide
Tablier cryo
N° de catalogue AIRLACCSECU19
Fournisseur:  Air Liquide
Tablier cryo
bleu, Taille unique
Prix
320,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ce tablier avec lien de cou est idéal pour une utilisation dans les environnements où les fluides cryogéniques présentent un risque élevé de brûlures cryogéniques.
Certifications:
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
  • Taille de confection:
    Taille unique
  • Couleur:
    bleu
  • Cat. No.:
    AIRLACCSECU19
  • Zone à risque:
    Cryo-résistant
  • Applications des tenues:
    Laboratoire|Industriel
  • Genre:
    Unisex