Guide roll, lockable
Guide roll, lockable, 26,9 mm, 70000 g
N° de catalogue BOCH100
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Guide roll are made of 18/10 stainless steel.
- Diameter: 100 mm
- Height: 121 mm
Spécifications
- Désignation:Guide roll, lockable, 26,9 mm, 70000 g