ContactUsLinkComponent
Protein kinase C (19-36)
Protein kinase C (19-36)
N° de catalogue ENZOBMLP1500500
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Protein kinase C (19-36)
N° de catalogue ENZOBMLP1500500
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    0,5 mg
  • Seq:
    02
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Protein kinase C (19-36)
  • Purity:
    97%
Spécifications
À propos de cet article
PKC inhibitor
Corresponds to PKC pseudosubstrate regulatory sequence. Potent and selective PKC inhibitor which binds to the active site of the kinase. IC50 for purified brain PKC=0,18 µM, PKA=423 µM, MLCK=24 µM.