ContactUsLinkComponent
Autocamtide-2
Autocamtide-2
N° de catalogue ENZOBMLP1010001
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Autocamtide-2
N° de catalogue ENZOBMLP1010001
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Seq:
    02
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Autocamtide-2
  • Purity:
    >95% (HPLC)
  • Formulation:
    Lyophilised
Spécifications
À propos de cet article
CaM kinase inhibitor
Sequence, KKALRRQETVDAL, derived from Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II autophosphorylation site RQETVD plus basic residues to facilitate phosphocellulose binding. Contains consensus phosphorylation sequence R-X-X-S/T. Highly selective CaMKII substrate (Km=2 µM for CaMKII; 50 µM for PKC; no activity towards PKA).