ContactUsLinkComponent
Crotalus Atrox 5'-Nucleotidase (From Venom)
Crotalus Atrox 5'-Nucleotidase (From Venom)
  ENZOBMLKI3075000
 :  
Crotalus Atrox 5'-Nucleotidase (From Venom)
  ENZOBMLKI3075000
 :  
  • Cdt:
    5.000 KU
  • Source:
    Venom
  • Species:
    Crotalus atrox
  • Seq:
    02
  • Nom de l'enzyme:
    5'-Nucleotidase
  • Activité de l'enzyme:
    5000 kU