Human recombinant Lin28a (full-length)
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Human recombinant Lin28a (full-length)
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • ENZOENZPRT1720050
  • ENZOENZPRT1720200
  • Nom de la protéine/du peptide:
  • Lin28a
  • Lin28a (full-length)
  • Synonyme de protéine:
  • microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
  • microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
  • Type de protéine/peptide:
  • Recombinant
  • Recombinant
  • Species:
  • Human
  • Human
  • Purity:
  • >95% (SDS-PAGE)
  • >95% (SDS-PAGE)
  • Formulation:
  • Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).
  • Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).
  • Masse moléculaire:
  • ~24 kDa
  • ~24 kDa
  • Purification:
  • Purified by multi-step chromatography.
  • Purified by multi-step chromatography.
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 50 µG
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 µG
    1 * 50 µG - 457,00 €
    457,00 €
    1 * 50 µG
       457,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOENZPRT1720050
    Nom de la protéine/du peptide
    Lin28a
    Synonyme de protéine
    microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
    Type de protéine/peptide
    Recombinant
    Species
    Human
    Purity
    >95% (SDS-PAGE)
    Formulation
    Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).
    Masse moléculaire
    ~24 kDa
    Purification
    Purified by multi-step chromatography.
  • 200 µG
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 µG
    1 * 200 µG - 1 360,00 €
    1 360,00 €
    1 * 200 µG
       1 360,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOENZPRT1720200
    Nom de la protéine/du peptide
    Lin28a (full-length)
    Synonyme de protéine
    microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
    Type de protéine/peptide
    Recombinant
    Species
    Human
    Purity
    >95% (SDS-PAGE)
    Formulation
    Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).
    Masse moléculaire
    ~24 kDa
    Purification
    Purified by multi-step chromatography.